Få mere at vide
2-Propanol, CHROMASOLV™ LC-MS, Solstice
Description
- Til analyse af LC-MS og LC-UV sporstoffer
- HPLC / UV-VIS kvalitetskontrol
- Lavgradient baseline-drift
- Lave niveauer af sporstoffer
- Ingen ikke-flygtige urenheder
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Propanol |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0,785 g/ml ved 25 °C |
| Mængde | 1 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.02 |
| Flammepunkt | 12 °C (53,6 °F) |
| Tændingspunkt | 750 °F |
| Lineær formel | (CH3)2CHOH |
| Damptryk | 44 mmHg (25 °C), 33 mmHg (20 °C) |
| FN nummer | UN1219 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Propanol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol