Få mere at vide
Isopropanol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Product Code. 10284200 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Metal dåse
Plastbeholder
Plastbelagt glasflaske
Plastflaske
Ravfarvet glasflaske
Unit Size:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10284200 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
11428782 500 mL Ravfarvet glasflaske 500ml
12698645 500 mL Plastbelagt glasflaske 500ml
10477070 1 L Ravfarvet glasflaske 1 L
10588630 2.5 L Ravfarvet glasflaske 2.5 L
10070320 5 L Plastflaske 5 L
10595729 5 L Plastbeholder -
10306390 25 L Metal dåse -
10731974 25 L Plastbeholder 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 10284200 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P/7490/PB17
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 67-63-0 | Molekylær formel: C3H8O | Molekylvægt: 60,096 g/mol
Isopropanol, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67-63-0
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.096
MDL nummer 11674
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC navn propan-2-ol
SMIL CC(C)O
Specifications
pH 7
Smeltepunkt -89,5 °C
Farve Farveløs
Mængde 2.5 L
Emballage Plastbelagt glasflaske
Fysisk form Væske
Damptryk 43 mmHg ved 20 °C
Viskositet 2,27 mPaS ved 20 °C
Kogepunkt 81 °C
Formel vægt 60,1 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Propan-2-ol
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.