Få mere at vide
Isopropanol, Optima ™LC/MS Grade, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10091304 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Ravflaske med bred hals
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10091304 1 L Ravflaske med bred hals 1 L
10783447 500 mL Glasflaske -
10684355 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10091304 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A4611
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
2-propanol, >-99,90%, C3H8O, CAS-nummer-67-63-0, isopropanol, 2-hydroxypropan, isopropylalkohol, alkolave, hartosol, dimethylcarbinol, avantin, sec-propylalkohol, petrohol, 2-propanol, 2,5L, Rapportér AU ved 254nm, Rapportér AU ved 230nm, Rapportér AU ved 210nm, Rapporter AU ved 220nm | CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60,096 g/mol
2-propanol,> -99,90%, C3H8O, CAS-nummer-67-63-0, petrohol, isopropylalkohol, isopropanol, sec-propylalkohol, dimethylcarbinol, 2-hydroxypropan, hartosol, 2-propanol, alkolave, avantine, 4L, Rapport AU ved 254nm, Rapport AUnm,32AUn Rapport AUnm,AUn ved 220nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-63-0
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.10
MDL nummer 11674
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC navn propan-2-ol
SMIL CC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Propanol
pH 7
Smeltepunkt -89,5 °C
Absorbans Rapporter AU ved 210 nm, Rapporter AU ved 220 nm, Rapporter AU ved 230nm, Rapportér AU ved 254nm
Farve Farveløs
Tæthed 0.785g/cm³
Mængde 1 L
Identifikation Beståelsesprøve
Emballage Ravflaske med bred hals
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter Opfylder også ACS-specifikationerne
Rester efter fordampning 1 ppm maks.
Analyseprocentområde Analyse: ≥99,90%
Lineær formel (CH3)2CHOH
Damptryk 43 mmHg ved 20 °C
Viskositet 2,27 mPaS ved 20 °C
Vand 0,05% maks.
Merck Index 15, 5254
Kogepunkt 81 °C
Formel vægt 60.1
Procent renhed ≥99.90%
Grad OPTIMA™ LC-MS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iso-propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol