Få mere at vide
Isopropanol, 99,5+%, ren
Artikelnummer. 10399752 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
5 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10399752 5 L Plast tromle 5 L
10215390 1 L Glasflaske 1 L
10173240 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10100172 10 L Plast tromle 10 L
10592921 25 L Plast tromle 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10399752 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149320050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1380.00 DKK
    1134.65 DKK / 5 L
    Spare 245.35 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60,096 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-63-0
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.096
MDL nummer MFCD00011674
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC navn propan-2-ol
SMIL CC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropanol
Smeltepunkt -89,5 °C
Navn note 99.8+%
Tæthed 0.7850g/mL
Mængde 5 L
Flammepunkt 12 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plast tromle
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,3760 til 1,3780
Rester efter fordampning 0,005 % maks.
Analyseprocentområde 99.5+%
Specifik vægtfylde 0.785
Lineær formel (CH3)2CHOH
Damptryk Damptryk: 43 mmHg ved 20 °C
Viskositet 2,27 mPa (20 °C)
Vand 0,2% Max. (K.F.)
Beilstein 01, 360
Fieser 13,108
Merck Index 15, 5254
Kogepunkt 81,0 °C til 83,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: opløselig i methanol, ethanol, methylenchlorid, dmf og acetone, blandelig med alkohol, ether og kloroform, uopløselig i saltopløsninger
Formel vægt 60.1
Procent renhed ≥99.5%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.