Få mere at vide
Isopropanol, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10090320 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Emballage:
HDPE flaske
Metal dåse
Plastbeholder
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Unit Size:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10090320 25 L Metal dåse -
11453733 500 mL Plastbelagt glasflaske 500ml
10366430 1 L Ravfarvet glasflaske 1 L
10315720 2.5 L Ravfarvet glasflaske 2.5 L
10628143 2.5 L HDPE flaske 2.5 L
10497070 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
10080320 5 L HDPE flaske 5 L
10522992 10 L Plastbeholder 10 L
12656757 25 L Plastbeholder 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 10090320 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P/7500/25
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Add to basket
C3H8O, CAS-nummer-67-63-0, 2-hydroxypropan, isopropanol, hartosol, 2-propanol, dimethylcarbinol, avantin, petrohol, sec-propylalkohol, isopropylalkohol, alkolave, 2,5L, 81 grader. C, CHEBI:17824, Farveløs, 60,1 g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, propan-2-ol, -89,5 grader. C, 11674, 60.096 | CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60,096 g/mol
C3H8O, CAS-nummer-67-63-0, 2-hydroxypropan, isopropanol, hartosol, 2-propanol, dimethylcarbinol, avantine, petrohol, sec-propylalkohol, isopropylalkohol, alkolave, 2,5L, 81 grader.C, CHEBI:17820, Farveløs, 6,6 g. KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, propan-2-ol, -89,5 grader C, 11674, 60,096
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67-63-0
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.096
MDL nummer 11674
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC navn propan-2-ol
SMIL CC(C)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Isopropanol
pH 7
Smeltepunkt -89,5 °C
Farve Farveløs
Mængde 25 L
Emballage Metal dåse
Fysisk form Væske
Damptryk 43 mmHg ved 20 °C
Viskositet 2,27 mPaS ved 20 °C
Kogepunkt 81 °C
Formel vægt 60,1 g/mol
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Isopropanol
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.