Beskrivelse
C3H8O, CAS-nummer-67-63-0, 2-hydroxypropan, isopropanol, hartosol, 2-propanol, dimethylcarbinol, avantine, petrohol, sec-propylalkohol, isopropylalkohol, alkolave, 2,5L, 81 grader.C, CHEBI:17820, Farveløs, 6,6 g. KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, propan-2-ol, -89,5 grader C, 11674, 60,096
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropanol |
| pH | 7 |
| Smeltepunkt | -89,5 °C |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 2.5 L |
| Emballage | Plastbelagt glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Damptryk | 43 mmHg ved 20 °C |
| Viskositet | 2,27 mPaS ved 20 °C |
| Kogepunkt | 81 °C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Propan-2-ol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.