Få mere at vide
2-Propanol, puriss. p.a., ACS-reagens, reag. ISO, reag. Ph. Eur., Solstice
Artikelnummer. 15673990
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
155 kg
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Plastflaske
Rustfri stål dåse
Rustfri ståldåse
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
155kg
2.5 L
25 L
5 L
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15673990 2.5 L Plastflaske 2.5 L
15663990 1 L Glasflaske 1 L
15653990 1 L Plastflaske 1 L
15683990 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15624000 5 L Plastflaske 5 L
15633990 10 L Rustfri ståldåse 10 L
15693990 25 L Rustfri stål dåse 25 L
15643990 155 kg Metal tromme 155kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15673990 Leverandør Fluka Leverandørnr. 335392.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1205.00 DKK
    248.58 DKK / 2.5 L
    Spare 956.42 DKK
    79% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 67-63-0
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.10
MDL nummer MFCD00011674
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC navn propan-2-ol
SMIL CC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Propanol
Tæthed 0,785 g/ml ved 25 °C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 0.02
Flammepunkt 12 °C (53,6 °F)
Tændingspunkt 750 °F
Emballage Plastflaske
Lineær formel (CH3)2CHOH
Damptryk 33 mmHg (20 °C), 44 mmHg (25 °C)
FN nummer UN1219
Beilstein 635639
Formel vægt 60,1 g/mol
Procent renhed ≥99,8 % (GC)
Grad ACS/puriss. pa
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol