Få mere at vide
2-propanol, molekylærbiologigrad, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 17170576 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17170576 500 mL
17140576 1 L
17150576 2.5 L
17160576 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17170576 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP2618500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    398.43 DKK
    309.71 DKK / 500ml
    Spare 88.72 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
For nukleinsyreudfældning | CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60,096 g/mol
Til nukleinsyreudfældning
Ultrapure reagens, der kan bruges i grundlæggende anvendelser såsom rensning og udfældning af nukleinsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-63-0
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.10
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC navn propan-2-ol
SMIL CC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isopropanol
pH 7
Smeltepunkt -89,5 °C
Absorbans 0,015 AU maks. ved 254 nm, 0,10 AU maks. ved 230 nm, 0,20 AU maks. ved 220 nm, 1,00 AU maks. ved 205 nm
Farve Farveløs
Tæthed 0.785g/cm³
Mængde 500 mL
Emballage Ravglasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,3740 til 1,3760 (ved 25 °C)
Renhedsgrad noter DNase-, RNase- og Protease-fri
Rester efter fordampning 1 ppm maks.
Analyseprocentområde ≥99.9 %
Lineær formel (CH3)2CHOH
Damptryk 43 mmHg ved 20 °C
Viskositet 2,27 mPa/s ved 20 °C
Vand 0,05% maks.
Kogepunkt 81 °C
Formel vægt 60.1
Procent renhed ≥99.9%
Grad Molekylær biologi
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropanol, Molecular Biology Grade
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P338-Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropanol