Beskrivelse
Til nukleinsyreudfældning
Ultrapure reagens, der kan bruges i grundlæggende anvendelser såsom rensning og udfældning af nukleinsyrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropanol |
| pH | 7 |
| Smeltepunkt | -89,5 °C |
| Absorbans | 0,015 AU maks. ved 254 nm, 0,10 AU maks. ved 230 nm, 0,20 AU maks. ved 220 nm, 1,00 AU maks. ved 205 nm |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.785g/cm³ |
| Mængde | 1 L |
| Emballage | Ravglasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1,3740 til 1,3760 (ved 25 °C) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2-Propanol
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P235-Opbevares køligt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Propanol