Klassiske og basale cellekulturmedier
En omfattende portefølje af klassiske og basale medieformuleringer af høj kvalitet såsom MEM, DMEM, RPMI i praktiske emballagekonfigurationer.
Nyttige links
Spar nu - Eksklusive tilbud
Produktkode 11520386
Produktkode 4919917
Produktkode 4919836
Produktkode 7058061
Produktkode 4919827
Produktkode 7058065
Produktkode 11470425
Produktkode 4919834
Produktkode 4919833
Produktkode 4919861
Produktkode 4919848
Produktkode 4919830
Fuldfør din ordre - Fantastiske tilbud
Must-haves
Produktkode 4919849
Produktkode 4919908
Produktkode 11580546
Produktkode 11430425
Produktkode 10389172
Produktkode 4919913
Produktkode 4919902
Produktkode 4919858
FAQ
Basale medier er grundlæggende næringsopløsninger, der leverer essentielle næringsstoffer til cellevækst. De bruges ofte som udgangspunkt for tilpasning af cellekulturbetingelser, men er ikke tilstrækkelige alene til optimal cellevækst og kræver normalt tilsætning af supplementer. Eksempler omfatter DMEM, RPMI-1640 og MEM (Minimum Essential Medium).
Komplette medier er basale medier tilsat yderligere komponenter som føtalt bovint serum (FBS), vækstfaktorer og hormoner for at understøtte optimal cellevækst. Et eksempel er DMEM med 10 % FBS. Komplette medier er brugsklare opløsninger, der er skræddersyet til optimal vækst af specifikke cellelinjer eller primære celler og leverer alle de næringsstoffer og vækstfaktorer, der er nødvendige til cellekultur.
De forskellige typer cellekulturmedier omfatter:
- Basale medier: grundlæggende næringsopløsninger (f.eks. DMEM, RPMI-1640)
- Serumsupplerede medier: basale medier med tilsat serum (f.eks. DMEM + 10 % FBS)
- Serumfrie medier: formuleret uden serum med specifikke vækstfaktorer (f.eks. RPMI-1640 med specifikke supplementer)
- Kemisk definerede medier: sammensat af kendte mængder af alle ingredienser (f.eks. Hybridoma-SFM)
- Specialiserede medier: tilpasset specifikke celletyper eller anvendelser (f.eks. Neurobasal Medium)
- Stamcellemedier: designet til vækst og vedligeholdelse af stamceller (f.eks. mTeSR1)
- 3D-kulturmedier: til dyrkning af celler i tredimensionelle strukturer (f.eks. Matrigel)
Ved valg af klassiske og basale cellekulturmedier bør følgende overvejes:
- Krav til celletype: Sørg for, at medierne opfylder de specifikke ernæringsmæssige og miljømæssige behov for celletypen
- Vækstfaktorer og supplementer: Vurder, om der er behov for yderligere vækstfaktorer, hormoner eller supplementer
- Brug af serum: Beslut, om der skal anvendes serumsupplerede eller serumfrie medier baseret på de eksperimentelle behov
- Konsistens i formuleringen: Vælg medier med konsistente og reproducerbare formuleringer for at sikre eksperimentel pålidelighed
- Kompatibilitet: Sørg for, at medierne er kompatible med de tilsigtede downstream-applikationer og analyser