Få mere at vide
MP Biomedicals™ Dulbeccos MEM, 1X Liq., uden L-Glut., i-Inositol
Artikelnummer. 11430425 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430425 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11430425 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 091642954
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    576.00 DKK
    548.52 DKK / 500ml
    Spare 27.48 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Ideelt egnet til at understøtte og vedligeholde en lang række pattedyrcelletyper.
Tekniske data
Form Væske
Produkttype DMEM Media
Sterilitet Steril
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen I-inositol
Mængde 500 ml
pH 6,9 til 7,5
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C