Få mere at vide
Cytiva HyClone™ Dulbecco's Modified Eagles Medium
Artikelnummer. p-7058065
Skift visning
Mængde:
1000 ml
500 ml
6 x 1000 ml
6 x 500 ml
Med tilsætningsstoffer:
Glukose
Glukose, Natriumpyruvat
Glutamin, Glukose
Glutamin, Natriumpyruvat
Glutamin, Ribonukleosider, Deoxyribonukleosider
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen HEPES
Ingen fenolrød, Ingen natriumpyruvat
Ingen glutamin
Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen natriumpyruvat
Ingen glutamin, Ingen fenolrød
Ingen glutamin, Ingen natriumpyruvat
Pakningsstørrelse:
1000ml
500ml
Pakke med 6
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Med tilsætningsstoffer Uden tilsætningsstoffer Pakningsstørrelse
10673313 500 ml Glutamin, Ribonukleosider, Deoxyribonukleosider Ingen fenolrød, Ingen natriumpyruvat 500ml
10402952 1000 ml Glukose Ingen glutamin, Ingen natriumpyruvat 1000ml
11988075 6 x 500 ml Glukose Ingen glutamin, Ingen natriumpyruvat Pakke med 6
10544144 6 x 1000 ml Glukose Ingen glutamin, Ingen natriumpyruvat Pakke med 6
11511871 1000 ml Glutamin, Natriumpyruvat - 1000ml
10196223 6 x 1000 ml Glutamin, Natriumpyruvat - Pakke med 6
10443142 500 ml Glukose, Natriumpyruvat Ingen glutamin 500ml
10524684 6 x 500 ml Glutamin, Natriumpyruvat Ingen HEPES Pakke med 6
10346712 1000 ml Glukose, Natriumpyruvat Ingen glutamin 1000ml
10004873 6 x 1000 ml Glukose, Natriumpyruvat Ingen glutamin Pakke med 6
10359583 6 x 500 ml Glukose, Natriumpyruvat Ingen glutamin Pakke med 6
10523344 500 ml Glukose, Natriumpyruvat Ingen glutamin, Ingen fenolrød 500ml
11551841 500 ml Glukose Ingen glutamin, Ingen natriumpyruvat 500ml
10658364 1000 ml Glukose Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen natriumpyruvat 1000ml
10749864 500 ml Glutamin, Natriumpyruvat Ingen HEPES 500ml
10294972 1000 ml Glutamin, Glukose Ingen fenolrød, Ingen natriumpyruvat 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 10673313 Leverandør Cytiva Leverandørnr. SH30284.01
Designet til at understøtte cellekulturvækst og biofremstillingsprocesser.
  • Format: Flydende
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Produkttype DMEM/høj glucose, med L-glutamin; uden phenolrød, natriumpyruvat
Steriliseringsmetode 0,1μ m Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Ribonukleosider, Deoxyribonukleosider
Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød, Ingen natriumpyruvat
Mængde 500 ml
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C, væk fra lys
Oversigt Flydende medium med L-glutamin og glucose; uden phenolrød, natriumpyruvat; 500 ml flaske