Beskrivelse
Kræver
Supplering
DMEM/F-12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F-12) er et meget brugt basalmedium til at understøtte væksten af mange forskellige pattedyrceller. Celler dyrket med succes i DMEM/F-12 inkluderer MDCK, gliaceller, fibroblaster, humane endotelceller og rottefibroblaster. Vi tilbyder en række DMEM/F-12-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne DMEM/F-12 er modificeret som følger:
Med: L-glutamin
Uden: HEPES, phenolrød
Den komplette formulering er tilgængelig.
Bruger DMEM/F-12
DMEM/F-12 er en 1:1 blanding af DMEM og Ham's F-12. Denne formulering kombinerer DMEM's høje koncentrationer af glucose, aminosyrer og vitaminer med F-12's brede vifte af komponenter. DMEM/F-12 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kan DMEM/F-12 kræve tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). DMEM/F-12 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem og kræver derfor et 5 10–% CO 2 miljø for at opretholde fysiologisk pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | MDCK, gliaceller, fibroblaster, humane endotelceller og rottefibroblaster |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)/F-12 |
| Serum niveau | Standard serumtilskud |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Høj glukose, Glutamin, Natriumpyruvat |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen fenolrød, Ingen HEPES |
| Fremstillingskvalitet | cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden |
| Vis mere |