Beskrivelse
Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium is an improved Minimal Essential Medium (MEM) that allows for a reduction of Fetal Bovine Serum supplementation by at least 50% with no change in cell growth rate or morphology. Opti-MEM™ I medium is also recommended for use with cationic lipid transfection reagents, such as Lipofectamine™ reagent. Opti-MEM™ I medium can be used with a variety of suspension and adherent mammalian cells, including Sp2, AE-1, CHO, BHK-21, HEK, and primary fibroblasts. We offer a variety of Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium modifications for a range of cell culture applications.
Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium er et forbedret Minimal Essential Medium (MEM), der muliggør en reduktion af føtalt bovint serumtilskud med mindst 50 % uden ændring i cellevæksthastighed eller morfologi. Opti-MEM™ I medium anbefales også til brug med kationiske lipidtransfektionsreagenser, som f.eks Lipofectamine™ reagens. Opti-MEM™ I-medium kan bruges med en række forskellige suspensions- og adhærente pattedyrceller, herunder Sp2, AE-1, CHO , BHK-21, HEK og primære fibroblaster. Vi tilbyder en række af Opti-MEM™ I Reduceret-serum-medium modifikationer til en række cellekulturapplikationer.
Denne Opti-MEM™ ændres som følger:
Med: L-glutamin
Uden: Phenol Rød
Den komplette formulering er fortrolig. For mere information, kontakt venligst teknisk service.
Bruger Opti-MEM™ Reduceret-serum medium
Opti-MEM™ I medium er et unikt medium, der indeholder insulin, transferrin, hypoxanthin, thymidin og sporstoffer. Disse yderligere komponenter muliggør en reduktion af serumtilskud med mindst 50 %. Opti-MEM™ I medium bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,4 g/L), og kræver derfor et 5 10% –CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Manufactured at a cGMP-compliant facility. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | Sp2, AE-1, CHO , BHK-21 og HEK |
| Celletype | Primære fibroblaster |
| Klassifikation | Menneskelig oprindelse |
| Koncentration | 1X |
| Form | Væske |
| Produkttype | Opti-MEM jeg |
| Serum niveau | Reduced Serum |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Steriliseringsmetode | Sterile-filtered |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin |
| Vis mere |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.