Få mere at vide
MP Biomedicals™ RPMI 1640 Medium, 1X Liq., uden L-Glutamin og Glucose
Artikelnummer. 11470425 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470425 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11470425 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 091646854
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    502.00 DKK
    477.99 DKK / 500ml
    Spare 24.01 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Udviklet til at dyrke humane leukæmiceller i suspension og som et monolag. Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium er siden blevet fundet egnet til en række pattedyrceller, herunder HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocytter og carcinomer.
Tekniske data
Produkttype RPMI 1640
Sterilitet Steril
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen glukose
Mængde 500 ml
pH 6,8 til 7,7
Indhold og opbevaring 4 °C