Learn More
Gibco™ IMDM
Product Code. p-4919861 Shop All Gibco Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
500 ml
1000 ml
10 x 500 ml
Unit Size:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11504556 500 ml Hver
12589059 10 x 500 ml -
10135083 1000 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11504556 Supplier Gibco™ Supplier No. 12440053
Add to basket
Edge
Add to basket
Requires
Supplering
IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium) er velegnet til hurtigt prolifererende cellekulturer med høj tæthed, herunder Jurkat, COS-7 og makrofagceller
IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium) er velegnet til hurtigt prolifererende, højdensitetscellekulturer, herunder Jurkat-, COS-7- og makrofagceller. Vi tilbyder en række IMDM-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne IMDM er ændret som følger:
Med: L-glutamin, phenolrød
Uden:α -thioglycerol, 2-mercaptoethanol
Den komplette formulering er tilgængelig.
Bruger IMDM
IMDM, en modifikation af Dulbeccos Modified Eagle Medium, inkluderer selen samt yderligere aminosyrer og vitaminer. Derudover mangler dette unikke medium jern, hvor kaliumnitrat erstatter jernnitrat. IMDM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver IMDM tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). IMDM bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (3,024 g/L), og kræver derfor et 5 10% –CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cellelinje Jurkat-, COS-7- og makrofagceller
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium)
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Høj glukose, Glutamin, HEPES, Fenolrød, Natriumpyruvat
Uden tilsætningsstoffer Ingenα - Thioglycerol, Ingen 2-Mercaptoethanol
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8° C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato
Show More Show Less
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.