Beskrivelse
Kræver
Supplering
Hams F-12 næringsstofblanding (F-12) er designet til serumfri, enkeltcellet udpladning af kinesisk hamster-ovarie (CHO ) celler. F-12 er siden blevet brugt til serumfri vækst af CHO kulturer samt serum-suppleret vækst af andre pattedyrceller, herunder chondrocytter og rotteprostata-epitelceller. Vi tilbyder en række F-12-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne Ham's F-12 er modificeret som følger:
Med: L-glutamin, phenolrød
Den komplette formulering er tilgængelig.
Bruger F-12
Sammenlignet med andre basale medier indeholder F-12 et bredere udvalg af komponenter, herunder zink, putrescin, hypoxanthin og thymidin. F-12 indeholder ingen proteiner eller vækstfaktorer. Derfor kræver F-12 tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). F-12 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (1,176 g/L), og kræver derfor et miljø på 5 10 –% CO 2 for at opretholde fysiologisk pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | CHO, COS-7 og rotte prostata epitelceller |
| Celletype | Primære rotteastrocytter |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | Skinke F-12 næringsstofblanding |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen HEPES |
| Vis mere |