Beskrivelse
KnockOut D-MEM er et basalt medium optimeret til vækst af udifferentierede embryonale og inducerede pluripotente stamceller. Osmolariteten optimeres til at tilnærme sig museembryonalt væv. Den er specielt designet til at forbedre morfologien af ES-celler. Osmolaliteten af KnockOut D-MEM er blevet reduceret for bedre at efterligne det naturlige miljø i embryonalt væv. Når de bruges sammen, reducerer KnockOutD-MEM signifikant KnockOut SR ES-celledifferentiering sammenlignet med ES Cell Qualified FBS og traditionel D-MEM.
KnockOut D-MEM indeholder ikke L-glutamin.
KnockOut™ D-MEM er et basalt medium optimeret til vækst af udifferentierede embryonale og inducerede pluripotente stamceller (1). Osmolariteten er optimeret til at tilnærme osmolariteten for museembryonalt væv.
Indeholder ingen L-glutamin.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Stamceller (embryonale), stamceller (iPS - Induceret pluripotent stamme) |
| Form | Væske |
| Produkttype | KnockOut DMEM |
| Med tilsætningsstoffer | Høj glukose, Fenolrød |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin |
| Fremstillingskvalitet | cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820 og ISO 13485 |
| Produktlinje | KnockOut |
| Mængde | 500 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 –8°C) og beskyttes mod lys. |