Få mere at vide
Gibco™ Opti-MEM™ I Reduceret Serum Medium
Artikelnummer. p-4919917 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15392402 500 ml 500ml
10149832 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15392402 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 31985070
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium er et forbedret Minimal Essential Medium (MEM), der muliggør en reduktion af føtalt bovint serumtilskud med mindst 50 % uden ændring i væksthastighed eller morfologi.
Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium is an improved Minimal Essential Medium (MEM) that allows for a reduction of Fetal Bovine Serum supplementation by at least 50% with no change in growth rate or morphology. Opti-MEM™ I medium is also recommended for use with cationic lipid transfection reagents, such as Lipofectamine™ reagent. Opti-MEM™ I medium can be used with a variety of suspension and adherent mammalian cells, including Sp2, AE-1, CHO, BHK-21, HEK, and primary fibroblasts. We offer a variety of Opti-MEM™ I modifications for a range of cell culture applications.
Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium er et forbedret Minimal Essential Medium (MEM), der muliggør en reduktion af føtalt bovint serumtilskud med mindst 50 % uden ændring i væksthastighed eller morfologi. Opti-MEM™ I medium anbefales også til brug med kationiske lipidtransfektionsreagenser, som f.eks Lipofectamine™ reagens. Opti-MEM™ I-medium kan bruges med en række forskellige suspensions- og adhærente pattedyrceller, herunder Sp2, AE-1, CHO , BHK-21, HEK og primære fibroblaster. Vi tilbyder en række af Opti-MEM™ I modifikationer til en række cellekulturapplikationer.
Denne Opti-MEM™ I er ændret som følger:
Med: L-glutamin, phenolrød
Den komplette formulering er fortrolig. For mere information, kontakt venligst teknisk service.
Bruger Opti-MEM™ I Medium
Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium er et unikt medium, der indeholder insulin, transferrin, hypoxanthin, thymidin og sporstoffer. Disse yderligere komponenter muliggør en reduktion af serumtilskud med mindst 50 %. Opti-MEM™ I medium bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,4 g/L), og kræver derfor et 5 10% –CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Manufactured at a cGMP-compliant facility. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Sp2, AE-1, CHO , BHK-21 og HEK
Celletype Primære fibroblaster
Klassifikation Menneskelig oprindelse
Koncentration 1X
Form Væske
Produkttype Opti-MEM jeg
Serum niveau Reduced Serum
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer No FBS
Til brug med (applikation) Mammalian Cell Culture, Lipid-Based Transfection
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco, Opti-MEM
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Format Bottle
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 –8 °C og beskyttes mod lys.
Kulturmiljø CO2
Kultur Type Mammalian Cell Culture
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.