Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Nå, Nunclon Delta-behandlet, flad bund mikroplade
Mængde:
160/Cs.
50/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 160
Pakke med 50
Beskrivelse
Sikre ensartede og pålidelige resultater ved hjælp af den høje kvalitet Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ Sort og hvid polystyren plade. Sorte og hvide plader er optimeret til robotteknologi, pladelæsere og væskehåndteringssystemer og designet til vigtige billedkarakteristika. Fås med eller uden cellekulturbehandling.
- Baggrund, autoflorescens og krydstale forbedres, når du bruger Nunc Sorte eller hvide mikroplader
- Sorte mikroplader anbefales til florescensmålinger; med minimum tilbagespredt lys og baggrundsfluorescens
- Hvide mikroplader anbefales til luminescensmålinger; med maksimal refleksion og minimal autoluminescens
- Arbejdsvolumenområde: 50 til 250 L/μbrønd
- Valg af Thermo Scientific™ Nunclon™ Deltaoverflade til cellebaserede analyser
- Tilpasset stregkodning er tilgængelig
Tekniske data
Tekniske data
Stregkode | Tilpasset stregkodning tilgængelig |
Certificeringer/compliance | Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
Certificeret | Nunclon Delta-certificeret til monolagsdannelse, kloningseffektivitet, ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen og sterilitet |
Låg | Med låg |
Array | 8 x 12 |
Emballage | 1/Pk., 50/Cs. |
Produktlinje | Nunc |
Farve | Sort |
Produkttype | Mikroplade |
Materiale | Polystyren |
Vis mere |
Dokumenter
Scientific Resources
Application Notes
Application Note: Activity of Adsorbed Antibodies
Filstørrelse: 171.1 kB
Activity of Adsorbed Antibodies
Filstørrelse: 1.5 MB
Technical Bulletin: Effects of Enlarged Surface/Volume/Ratio in Solid Phase Assays Documented on the basis of Nunc StarWell Modules
Filstørrelse: 220.6 kB
Technical Bulletin: Nunc FluoroNunc Modules and Plates - The principle behind Q.C. procedure
Filstørrelse: 159.4 kB
Application Note: Colorimetric Determination of Amino Groups of Nunc CovaLink NH MicroWell Plates
Filstørrelse: 238.2 kB
Technical Bulletin: Blocking Agent and Detergent in ELISA
Filstørrelse: 158 kB
Technical Bulletin: Principles in Adsorption to Polystyrene
Filstørrelse: 225.2 kB
Technical Bulletin: Covalent Binding of DNA to CovaLink NH Methods and Applications
Filstørrelse: 113.2 kB
Posters
Product Information
Product Bulletins
Covalent Binding of DNA to CovaLink NH Methods and Applications
Filstørrelse: 113.2 kB
Detergent in Polystyrene ELISA
Filstørrelse: 939 kB
Comparison of Affinity-Isolated and Non-Isolated Antibodies Used as capture Antibodies in ELISA
Filstørrelse: 1.4 MB
Aspects of Nunc MicroWell Certification/Negative Edge Effect in Nunc MicroWell ELISA
Filstørrelse: 919 kB
Effects of Enlarged Surface/Volume/Ratio in Solid Phase Assays Documented on the basis of Nunc StarWell Modules
Filstørrelse: 434.8 kB
Edge effect in Nunc MicroWell ELISA
Filstørrelse: 452 kB
Principles in Adsorption to Polystyrene
Filstørrelse: 5.8 MB
Blocking Agent and Detergent in ELISA
Filstørrelse: 1.6 MB
Warranties
Technical Bulletin: Comparison of Blocking Agents for ELISA
Filstørrelse: 367.5 kB
Manuals
Technical Data Sheet: Nunc F96 Microwell Plate, PS
Version: August 2015
Filstørrelse: 136.1 kB
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Nå, Nunclon Delta-behandlet, flad bund mikroplade >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion