Få mere at vide
Corning™ 96-brønde, behandlet til cellekultur, mikroplade med flad bund
Artikelnummer. 10441052 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10441052 Hvid Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10441052 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3362
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4915.00 DKK
    4589.77 DKK / Pakke med 100
    Spare 325.23 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 18-02-2027
Farve: Hvid; Sterilitet: Steril; Låg: Uden låg
  • Designet til at reducere krydstalk fra brønd til brønd
  • Hvide mikroplader forstærker luminescerende signaler og har lav baggrundsluminescens.
  • Sorte mikroplader har lav baggrundsfluorescens og minimerer lysspredning.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Låg Uden låg
    Kulturområde 0,32 cm 2
    Array 8 x 12
    Farve Hvid
    Materiale Polystyren
    Antal Wells 96
    Volumen (metrisk) Virker 75 til 200μ l
    Sterilitet Steril
    Overfladebehandling Celledyrkning
    Well Shape Flad bund (F-brønd)
    Til brug med (applikation) Behandlet for optimal cellevedhæftning
    nr. pr. sag 100/Cs.
    nr. pr. pakke 25/Pk.
    Mængde 100/Cs.