Få mere at vide
Corning™ Costar™ 96-brønd, cellekulturbehandlet, U-formet-bund mikroplade
Shop alle Corning produkterDescrizione
Corning polypropylen-mikroplader tilbyder både små volumen og store volumener (blokke) brøndformater for at opfylde assay- og opbevaringskrav.
- Flad, rund eller V-formet brøndbund
- Har ensartede nederdelhøjder for større robotgrebsoverflade
- Opløsningsmiddelresistent polypropylen giver kompatibilitet med mange almindelige organiske opløsningsmidler (f.eks. DMSO, ethanol, methanol)
- RNase-/DNase-fri
- Tilgængelig steril eller ikke-steril
Specifica
Specifica
| Stregkode | No Barcode |
| Format | Standard |
| Låg | Med låg |
| Kulturområde | 0,32 cm 2 |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | Individuelt indpakket, 50/Cs. |
| Indbindingstype | TC-behandlet |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Cellekultur mikroplade |
| Materiale | Polystyren |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?