Beskrivelse
- Minimal brønd-til-brønd krydstale
- Hvide mikroplader forstærker luminescerende signaler og har lav baggrundsluminescens
- Anbefalet arbejdsvolumen på 75 til 200 μl
- Tilgængelig ubehandlet til opløsningsbaserede assays, med høj binding til immunoassay-applikationer eller vævskultur behandlet til cellevækst
- Polystyren af medicinsk kvalitet
- Brøndvolumen: 320 μl til 360 μl
- Arbejdsvolumen: 75 μl til 200 μl
- Vælg mellem flad, rund eller V-formet bund
- Behandlede overflader er ikke coatede, kræver ingen særlig håndtering og er stabile ved stuetemperatur
- Sterile mikroplader er steriliseret med gammastråling og certificeret ikke-pyrogene
- Ideel til serielle fortyndinger, hæmagglutinations- eller udfældningsassays og generelle opbevaringsapplikationer
- Pladedimensioner opfylder foreslåede industristandarder
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | No Barcode |
| Låg | Med låg |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 20/Pk., 100/Cs. |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Assayplade |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 75 til 200μ l |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |