Få mere at vide
Corning™ 96-brønde, behandlet til cellekultur, mikroplade med flad bund
Artikelnummer. 10530753 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Emballage:
20 stk., 100 stk.
Individuelt indpakket, 48/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 48
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballage Pakningsstørrelse
10530753 Individuelt indpakket, 48/Cs. Pakke med 48
10419822 20 stk., 100 stk. Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10530753 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4482.24 DKK
    4025.36 DKK / Pakke med 48
    Spare 456.88 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Farve: Sort, klar bund; Sterilitet: Steril; Låg: Med låg
  • Bund er 60 % tyndere end konventionelle polystyrenmikroplader, hvilket resulterer i lavere baggrundsfluorescens og muliggør aflæsninger ned til 340 nm.
  • Uigennemsigtige vægge forhindrer brønd til brønd krydstale.
  • Optisk klar flad bund tillader direkte mikroskopisk visning.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Stregkode No Barcode
    Format Standard
    Låg Med låg
    Kulturområde 0,32 cm 2
    Array 8 x 12
    Emballage Individuelt indpakket, 48/Cs.
    Farve Sort, Ryd bund
    Produkttype Microplate
    Materiale Polystyren
    Antal Wells 96
    Volumen (metrisk) Virker 75 til 200μ l
    Sterilitet Steril
    Overfladebehandling Celledyrkning
    Well Shape Flad bund (F-brønd)
    Til brug med (applikation) Vedhæftning og vækst af forankringsafhængige celler
    nr. pr. sag 48/Cs.
    nr. pr. pakke 1/Pk.
    Mængde 48/Cs.