Få mere at vide
Corning™ 96-brønde, behandlet til cellekultur, mikroplade med flad bund
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10419822 Shop alle Corning produkter
Emballage:
20 stk., 100 stk.
Individuelt indpakket, 48/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 48
Artikelnummer. 10419822
Brand: Corning™ 3904
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Farve: Sort, klar bund; Sterilitet: Steril; Låg: Med låg
  • Bund er 60 % tyndere end konventionelle polystyrenmikroplader, hvilket resulterer i lavere baggrundsfluorescens og muliggør aflæsninger ned til 340 nm.
  • Uigennemsigtige vægge forhindrer brønd til brønd krydstale.
  • Optisk klar flad bund tillader direkte mikroskopisk visning.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Format Standard
    Låg Med låg
    Kulturområde 0,32 cm 2
    Array 8 x 12
    Emballage 20 stk., 100 stk.
    Farve Sort, Ryd bund
    Produkttype Assayplade
    Materiale Polystyren
    Antal Wells 96
    Volumen (metrisk) Virker 75 til 200μ l
    Sterilitet Steril
    Overfladebehandling Celledyrkning
    Well Shape Flad bund (F-brønd)
    Til brug med (applikation) Vedhæftning og vækst af forankringsafhængige celler
    nr. pr. sag 100/Cs.
    nr. pr. pakke 20/Pk.
    Mængde 100/Cs.