Få mere at vide
Corning™ Costar™ 96-brønd, ultra-lav binding, flad bund mikroplade
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10554961 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. Farve unitSize
10554961 Klar Pakke med 24
1 options
Artikelnummer. 10554961 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3474
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Farve: Klar; Sterilitet: Steril; Låg: Med låg
  • Cellekulturmikroplader er sterile og ikke-pyrogene.
  • Låg fås, hvor det er angivet
Kat. nr. 3798 og 3898 behandlet for at forbedre hydrofilicitet til hæmagglutination og lignende assays.
Kat. nr. 3585 og 3595 har specielle låg med lav fordampning.
Kat. nr. 3841 er aseptisk fremstillet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg Med låg
Kulturområde 0,32 cm 2
Array 8 x 12
Indbindingstype Ultra-lav vedhæftning
Farve Klar
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ultra-lav binding
Samlet volumen (metrisk) Well 360μ L
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) Vedligeholdelse af celler i en suspenderet, ubundet tilstand
Inkluderer Kondensringe
nr. pr. sag 24/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Mængde 24/Cs.
Diameter (metrisk) Brønd 0.64 cm