Få mere at vide
Corning™ 96-brønd, cellekulturbehandlet, flad bund, halvt areal mikroplade
Shop alle Corning produkter
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Alfanumerisk |
| Format | Halv-areal |
| Låg | Med låg |
| Kulturområde | 0,16 cm 2 |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 20/Pk., 100/Cs. |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Halvt område |
| Til brug med (udstyr) | Tallerkenlæsere |
| Materiale | Polystyren |
| Vis mere |