Beskrivelse
- Bund er 60 % tyndere end konventionelle polystyrenmikroplader, hvilket resulterer i lavere baggrundsfluorescens og muliggør aflæsninger ned til 340 nm.
- Uigennemsigtige vægge forhindrer brønd til brønd krydstale.
- Virgin polystyren i krystalkvalitet
- Steriliseret ved gammabestråling
- Ikke-pyrogen
- Ubehandlet polystyren, standardvævskultur (TC) og Corning™ PrimariaTM overfladebehandlinger til rådighed
- Praktisk, skræl-åben emballage i medicinsk stil til individuel produktpræsentation
- Individuelle og Ready-Stack (RS) bakker er PET (Kode 1) og genanvendelig
- Falcon 96, 384 og 1536 brønds mikroplader er kompatible med automatiseringssystemer og opfylder standard ANSI/SBS fodaftryksdimensioner for mikroplader
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Låg | Med låg |
| Kulturområde | 0,34 cm 2 |
| Array | 8 x 12 |
| Indbindingstype | TC-behandlet |
| Farve | Sort |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Celledyrkning |
| Vis mere |