Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare franske firkantede glasflasker med hvide polypropylenhætter
GREENER_CHOICE
Klar USP Type III soda-lime glas med hvid polypropylen skruelåg ideel til opløsningsmidler eller kemikalier, prøveopbevaring og prøveobservation
304.00 DKK - 4390.00 DKK
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Glas (type 3)
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Se flere specifikationer
Produkter 15
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Lukke liner Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Lukke liner Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
16144337
GREENER_CHOICE
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Fisherbrand™
FB02911385
15 mL PTFE/polyethylenskum 48
584.00 DKK
Pakke med 48
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-10-2025
Læg i indkøbskurv
16174647
GREENER_CHOICE
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Fisherbrand™
FB02912302
15 mL Papirmasse/vinyl 576
4390.00 DKK
Pakke med 576
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 04-12-2025
Læg i indkøbskurv
16104337
GREENER_CHOICE
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Fisherbrand™
FB02911380
30 mL Papirmasse/vinyl 48
659.00 DKK
Pakke med 48
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 04-12-2025
Læg i indkøbskurv
16154337
GREENER_CHOICE
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Fisherbrand™
FB02911386
30 mL PTFE/polyethylenskum 48
724.00 DKK
Pakke med 48
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 08-12-2025
Læg i indkøbskurv
16144347
GREENER_CHOICE
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Fisherbrand™
FB02911398
60 mL Papirmasse/vinyl 240
1630.00 DKK
Pakke med 240
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 04-12-2025
Læg i indkøbskurv
16114337
GREENER_CHOICE
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Fisherbrand™
FB02911381
60 mL Papirmasse/vinyl 48
455.00 DKK
Pakke med 48
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Læg i indkøbskurv
16164337
GREENER_CHOICE
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Fisherbrand™
FB02911387
60 mL PTFE/polyethylenskum 48
1040.00 DKK
Pakke med 48
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 06-10-2025
Læg i indkøbskurv
16124337
GREENER_CHOICE
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Fisherbrand™
FB02911382
120 mL Papirmasse/vinyl 24
353.00 DKK
Pakke med 24
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-10-2025
Læg i indkøbskurv
16154347
GREENER_CHOICE
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Fisherbrand™
FB02911399
120 mL Papirmasse/vinyl 120
1295.00 DKK
Pakke med 120
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 04-12-2025
Læg i indkøbskurv
16174337
GREENER_CHOICE
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Fisherbrand™
FB02911388
120 mL PTFE/polyethylenskum 24
304.00 DKK
Pakke med 24
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 01-10-2025
Læg i indkøbskurv
16134337
GREENER_CHOICE
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Fisherbrand™
FB02911383
240 mL Papirmasse/vinyl 24
449.00 DKK
Pakke med 24
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 22-10-2025
Læg i indkøbskurv
16164347
GREENER_CHOICE
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Fisherbrand™
FB02911400
240 mL Papirmasse/vinyl 84
824.00 DKK
Pakke med 84
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 30-09-2025
Læg i indkøbskurv
16184337
GREENER_CHOICE
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Fisherbrand™
FB02911389
240 mL PTFE/polyethylenskum 24
384.00 DKK
Pakke med 24
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 01-10-2025
Læg i indkøbskurv
16194337
GREENER_CHOICE
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Fisherbrand™
FB02911390
480 mL PTFE/polyethylenskum 24
868.00 DKK
Pakke med 24
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-10-2025
Læg i indkøbskurv
16174347
GREENER_CHOICE
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning
Fisherbrand™
FB02911401
480 mL Papirmasse/vinyl 40
782.00 DKK
Pakke med 40
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 08-12-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Pladsbesparende
  • Let at fylde
  • Klart glas giver maksimal indholdssynlighed og minimal kemisk inferens med flaskens ’indhold
  • Firkantet design gør, at flasken kan rumme den maksimale mængde indhold, mens den optager minimalt hylde- og opbevaringsplads
  • Bred mundåbning er ideel til blanding, opbevaring og prøveudtagning
Tekniske data
Tekniske data
Klar
Hvid
Brede
Polypropylen
Glas (type 3)
Ja
Fransk firkantet flaske
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Klare franske firkantede glasflasker med hvide polypropylenhætter