Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare franske firkantede glasflasker med hvide polypropylenhætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16174347 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Lukke liner:
PTFE/polyethylenskum
Papirmasse/vinyl
Mængde:
24
40
48
84
120
240
576
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 84
Artikelnummer. 16174347
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klar USP Type III soda-lime glas med hvid polypropylen skruelåg ideel til opløsningsmidler eller kemikalier, prøveopbevaring og prøveobservation
  • Pladsbesparende
  • Let at fylde
  • Klart glas giver maksimal indholdssynlighed og minimal kemisk inferens med flaskens ’indhold
  • Firkantet design gør, at flasken kan rumme den maksimale mængde indhold, mens den optager minimalt hylde- og opbevaringsplads
  • Bred mundåbning er ideel til blanding, opbevaring og prøveudtagning
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 480 mL
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 45 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 35 mm
Højde (metrisk) med lukning 170 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 40
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 48-400
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 167 mm
Produkttype Fransk firkantet flaske
Lukke liner Papirmasse/vinyl
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 48-400 mm
Diameter (metrisk) 67 mm