Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare franske firkantede glasflasker med hvide polypropylenhætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16154337 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Lukke liner:
PTFE/polyethylenskum
Papirmasse/vinyl
Mængde:
24
40
48
84
120
240
576
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 84
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukke liner Mængde unitSize
16154337 30 mL PTFE/polyethylenskum 48 -
16144337 15 mL PTFE/polyethylenskum 48 Pakke med 48
16174647 15 mL Papirmasse/vinyl 576 -
16104337 30 mL Papirmasse/vinyl 48 Pakke med 48
16144347 60 mL Papirmasse/vinyl 240 -
16114337 60 mL Papirmasse/vinyl 48 Pakke med 48
16164337 60 mL PTFE/polyethylenskum 48 -
16124337 120 mL Papirmasse/vinyl 24 Pakke med 24
16154347 120 mL Papirmasse/vinyl 120 -
16174337 120 mL PTFE/polyethylenskum 24 -
16134337 240 mL Papirmasse/vinyl 24 -
16164347 240 mL Papirmasse/vinyl 84 Pakke med 84
16184337 240 mL PTFE/polyethylenskum 24 -
16194337 480 mL PTFE/polyethylenskum 24 -
16174347 480 mL Papirmasse/vinyl 40 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 16154337
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klar USP Type III soda-lime glas med hvid polypropylen skruelåg ideel til opløsningsmidler eller kemikalier, prøveopbevaring og prøveobservation
  • Pladsbesparende
  • Let at fylde
  • Klart glas giver maksimal indholdssynlighed og minimal kemisk inferens med flaskens ’indhold
  • Firkantet design gør, at flasken kan rumme den maksimale mængde indhold, mens den optager minimalt hylde- og opbevaringsplads
  • Bred mundåbning er ideel til blanding, opbevaring og prøveudtagning
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 22 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 13 mm
Højde (metrisk) med lukning 75 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 48
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 24-400
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 72 mm
Produkttype Fransk firkantet flaske
Lukke liner PTFE/polyethylenskum
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 24-400 mm
Diameter (metrisk) 35 mm