Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare franske firkantede glasflasker med hvide polypropylenhætter
Artikelnummer. 16194337 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Lukke liner:
PTFE/polyethylenskum
Papirmasse/vinyl
Mængde:
24
40
48
84
120
240
576
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 84
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukke liner Mængde Pakningsstørrelse
16194337 480 mL PTFE/polyethylenskum 24 -
16144337 15 mL PTFE/polyethylenskum 48 Pakke med 48
16174647 15 mL Papirmasse/vinyl 576 -
16104337 30 mL Papirmasse/vinyl 48 Pakke med 48
16154337 30 mL PTFE/polyethylenskum 48 -
16144347 60 mL Papirmasse/vinyl 240 -
16114337 60 mL Papirmasse/vinyl 48 Pakke med 48
16164337 60 mL PTFE/polyethylenskum 48 -
16124337 120 mL Papirmasse/vinyl 24 Pakke med 24
16154347 120 mL Papirmasse/vinyl 120 -
16174337 120 mL PTFE/polyethylenskum 24 -
16134337 240 mL Papirmasse/vinyl 24 -
16164347 240 mL Papirmasse/vinyl 84 Pakke med 84
16184337 240 mL PTFE/polyethylenskum 24 -
16174347 480 mL Papirmasse/vinyl 40 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 16194337
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klare franske firkantede glasflasker med hvide polypropylenlåg er lavet af USP Type III soda-kalkglas og er ideelle til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier eller prøver. Det firkantede design maksimerer hyldepladsen, mens den brede åbning hjælper fyldning og prøvetagning.
  • Pladsbesparende
  • Let at fylde
  • Klart glas giver maksimal indholdssynlighed og minimal kemisk inferens med flaskens ’indhold
  • Firkantet design gør, at flasken kan rumme den maksimale mængde indhold, mens den optager minimalt hylde- og opbevaringsplads
  • Bred mundåbning er ideel til blanding, opbevaring og prøveudtagning
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 480 mL
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 45 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 35 mm
Højde (metrisk) med lukning 170 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 24
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 48-400
Lukning inkluderet Ja
Uddannet No
Mund Brede
Højde (metrisk) 167 mm
Lukke liner PTFE/polyethylenskum
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 48-400 mm
Diameter (metrisk) 81 mm
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Form French Square
Produkttype Fransk firkantet flaske