Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare franske firkantede glasflasker med hvide polypropylenhætter
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Lukke liner:
PTFE/polyethylenskum
Papirmasse/vinyl
Mængde:
24
40
48
84
120
240
576
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 84
Beskrivelse
- Pladsbesparende
- Let at fylde
- Klart glas giver maksimal indholdssynlighed og minimal kemisk inferens med flaskens ’indhold
- Firkantet design gør, at flasken kan rumme den maksimale mængde indhold, mens den optager minimalt hylde- og opbevaringsplads
- Bred mundåbning er ideel til blanding, opbevaring og prøveudtagning
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 1 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 22 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 13 mm |
| Højde (metrisk) med lukning | 75 mm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Mængde | 48 |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Halsfinish | 24-400 |
| Vis mere |