Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare franske firkantede glasflasker med hvide polypropylenhætter
Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Beskrivelse
- Pladsbesparende
- Let at fylde
- Klart glas giver maksimal indholdssynlighed og minimal kemisk inferens med flaskens ’indhold
- Firkantet design gør, at flasken kan rumme den maksimale mængde indhold, mens den optager minimalt hylde- og opbevaringsplads
- Bred mundåbning er ideel til blanding, opbevaring og prøveudtagning
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 25 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 16 mm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Mængde | 48 |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Halsfinish | 28-400 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Vis mere |