Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare franske firkantede glasflasker med hvide polypropylenhætter
Shop alle Fisherbrand produkter
Beskrivelse
- Pladsbesparende
- Let at fylde
- Klart glas giver maksimal indholdssynlighed og minimal kemisk inferens med flaskens ’indhold
- Firkantet design gør, at flasken kan rumme den maksimale mængde indhold, mens den optager minimalt hylde- og opbevaringsplads
- Bred mundåbning er ideel til blanding, opbevaring og prøveudtagning
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 120 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 4 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 29 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 20 mm |
| Højde (metrisk) med lukning | 115 mm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Mængde | 24 |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Halsfinish | 33-400 |
| Vis mere |