Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare franske firkantede glasflasker med hvide polypropylenhætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16124337 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Lukke liner:
PTFE/polyethylenskum
Papirmasse/vinyl
Mængde:
24
40
48
84
120
240
576
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 84
Artikelnummer. 16124337
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klar USP Type III soda-lime glas med hvid polypropylen skruelåg ideel til opløsningsmidler eller kemikalier, prøveopbevaring og prøveobservation
  • Pladsbesparende
  • Let at fylde
  • Klart glas giver maksimal indholdssynlighed og minimal kemisk inferens med flaskens ’indhold
  • Firkantet design gør, at flasken kan rumme den maksimale mængde indhold, mens den optager minimalt hylde- og opbevaringsplads
  • Bred mundåbning er ideel til blanding, opbevaring og prøveudtagning
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 29 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 20 mm
Højde (metrisk) med lukning 115 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 24
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 33-400
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 112 mm
Produkttype Fransk firkantet flaske
Lukke liner Papirmasse/vinyl
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 33-400 mm
Diameter (metrisk) 53 mm