Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare franske firkantede glasflasker med hvide polypropylenhætter
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
- Klart USP Type III soda-kalkglas for maksimal synlighed af indholdet
- Firkantet design maksimerer opbevaringspladsen og minimerer hyldeaftryk
- Bred mundåbning for nem fyldning, blanding og smagning
- Hvid polypropylen skruehætte inkluderet
- Fås med Pulp/Vinyl eller PE Foam/PTFE hætteforing
- Egnet til opbevaring af opløsningsmidler, kemikalier og prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 240 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 39 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 30 mm |
| Højde (metrisk) med lukning | 140 mm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Mængde | 84 |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Halsfinish | 43-400 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |