accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 60-29-7

IUPAC Navn: ethoxyethane
Synonymer: diethyl ether anesthetic ethyl ether diethyl oxide ether ethylique sulphuric ether anesthesia ether solvent ether diethylaether diaethylaether anesthetic ether
Molekylvægt (g/mol): 74.12
Molekylformel: C4H10O
InChi Key: RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOCC
Mængde 
  • (35)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (23)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (11)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
Grad 
  • (19)
  • (1)
  • (7)
  • (5)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (10)
Procent renhed 
  • (3)
  • (9)
  • (10)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (9)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (6)
  • (12)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Opløsningsmiddel eller Matrix 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (8)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (21)
  • (9)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (7)
  • (18)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (24)
  • (13)
  • (8)
  • (2)
  • (35)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (23)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (11)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (19)
  • (1)
  • (7)
  • (5)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (10)
  • (3)
  • (9)
  • (10)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (9)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (6)
  • (12)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)