Få mere at vide
Diethylether, Extra Pure, SLR, stabiliseret med BHT, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10131520 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Aluminium dåse
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10131520 25 L Metal dåse -
10560721 500 mL Plastbelagt glasflaske 500ml
10396080 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
11389731 5 L Aluminium dåse 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10131520 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/2400/25
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 60-29-7
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.12
InChI nøgle RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn ethoxyethan
SMIL CCOCC
Tekniske data
Smeltepunkt -116 °C
Farve Farveløs
Mængde 25 L
Emballage Metal dåse
Fysisk form Væske
Damptryk 587 mbar ved 20 °C
MDL nummer 11646
Viskositet 0,2448cp ved 20 °C
Kogepunkt 34,6 °C
Formel vægt 74,12 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.