Få mere at vide
Diethylether, 99,5%, ekstra tør over molekylær sigte, stabiliseret, AcroSeal™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl ether |
| Smeltepunkt | -116,0 °C |
| Navn note | Vand <50 ppm, stabiliseret med BHT |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.7140g/mL |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | −45 °C |
| Emballage | AcroSeal™ Glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1,3510 til 1,3530 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Diethyl ether
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 1
- H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.