Få mere at vide
Diethylether, teknisk, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13447576 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 L
Emballage:
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13447576 5 L Metal tromme 5 L
1 options
Artikelnummer. 13447576 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444260050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00 DKK
    985.09 DKK / 5 L
    Spare 29.91 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl ether
Smeltepunkt -116,0 °C
CAS 60-29-7
Tæthed 0.7140g/mL
Mængde 5 L
Flammepunkt −45 °C
Emballage Metal tromme
Brydningsindeks 1,3510 til 1,3530
Specifik vægtfylde 0.714
Molekylær formel C4H10O
Lineær formel (CH3CH2)2O
MDL nummer MFCD00011646
Viskositet 0,2448 mPa (20 °C)
Merck Index 15,3861
Kogepunkt 34,6 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 69 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i koncentreret saltsyre, blandet med lavere alifatiske alkoholer, benzen, kloroform, petroleumsæter og mange olier
InChI nøgle RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOCC
IUPAC navn ethoxyethan
Molekylvægt (g/mol) 74.12
Formel vægt 74.12
Grad Teknisk