Få mere at vide
Diethylether, spektrofotometrisk kvalitet, 99+%, hæmmerfri
Artikelnummer. 15476345
Skift visning
Mængde:
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15476345 4 x 1 L 4 L
11375307 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476345 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040976.M1
 Begrænset vare
På lager
Opløsningsmiddel til UV-spektrofotometri og generel brug | CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74,12 g/mol
Opløsningsmiddel til UV-spektrofotometri og er også vigtigt som opløsningsmiddel i produktionen af celluloseplasttyper såsom celluloseacetat. Det er også almindeligt opløsningsmiddel til Grignard-reaktionen.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-29-7
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.12
MDL nummer MFCD00011646
InChI nøgle RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC navn ethoxyethane
SMIL CCOCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl ether
Smeltepunkt °C til 116 °C
Farve Farveløs
Udseende Farveløs væske
Tæthed 0.713
Mængde 4 x 1 L
Flammepunkt -45 °C (-49 °F)
Tændingspunkt 170 °C (338 °F)
Lugt Fedt
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.3525
Analyseprocentområde >99%
Damptryk 586,3 hPa (440 mm Hg) ved 20 °C
FN nummer 1155
Kogepunkt 34,6 °C
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand, blandelig med alkohol.
Formel vægt 74.12
Grad Spektrofotometri