Få mere at vide
Diethylether, 99+%, rent, stabiliseret med BHT
Artikelnummer. 10162980 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal Tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10162980 1 L Glasflaske 1 L
10368182 2.5 L Glasflaske 2.5 L
13171934 10 L Metal Tromme 10 L
13167754 25 L Metal Tromme 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10162980 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 123990010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    459.00 DKK
    444.78 DKK / 1 L
    Spare 14.22 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-29-7
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.12
MDL nummer MFCD00011646
InChI nøgle RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
IUPAC navn ethoxyethan
SMIL CCOCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl ether
Smeltepunkt -116,0 °C
Tæthed 0.7140g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt −45 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,3510 til 1,3530
Rester efter fordampning 0,002 % maks.
Analyseprocentområde 99+%
Specifik vægtfylde 0.714
Lineær formel (CH3CH2)2O
Viskositet 0,2448 mPa (20 °C)
FN nummer 1155
Vand 0,2% Max. (Kulometrisk)
Kogepunkt 34,6 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 69 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i koncentreret saltsyre, blandet med lavere alifatiske alkoholer, benzen, kloroform, petroleumsæter og mange olier
Formel vægt 74.12
Procent renhed ≥99%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 1
Faresætning
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.