Få mere at vide
Diethylether, 99,5%, ekstra tør, stabiliseret, AcroSeal™ , pakke med 4x25ML flasker, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12347103 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12347103 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 12347103 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 448421000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    407.00 DKK
    394.78 DKK / 100ml
    Spare 12.22 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl ether
Smeltepunkt -116,0 °C
CAS 60-29-7
Farve Farveløs
Tæthed 0.7140g/mL
Mængde 100 mL
Flammepunkt −45 °C
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,3510 til 1,3530
Renhedsgrad noter Vand <50 ppm
Rester efter fordampning 0,001 % maks.
Analyseprocentområde 99.5%
Specifik vægtfylde 0.714
Molekylær formel C4H10O
Lineær formel (CH3CH2)2O
MDL nummer MFCD00011646
Viskositet 0,2448 mPa (20 °C)
Vand 0,005% Max. (Koulometrisk)
Synonym diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
Kogepunkt 34,6 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 69 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i koncentreret saltsyre, blandet med lavere alifatiske alkoholer, benzen, kloroform, petroleumsæter og mange olier
InChI nøgle RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOCC
IUPAC navn ethoxyethan
Molekylvægt (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Formel vægt 74.12
Procent renhed 99.5%
Grad Ekstra tør
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.