Få mere at vide
Diethylether, 99+%, ACS-reagens, vandfrit, BHT-stab., opfylder kravene til Reag.Ph.Eur.
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl ether |
| Smeltepunkt | -116,0 °C |
| Navn note | Vandfri væske, stabiliseret med BHT |
| Tæthed | 0.7140g/mL |
| Mængde | 2.5 kg |
| Flammepunkt | −45 °C |
| Emballage | Metal tromme |
| Brydningsindeks | 1,3510 til 1,3530 |
| Analyseprocentområde | 99% min. (GC) |
| Specifik vægtfylde | 0.714 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Diethyl ether
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarlig væske Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl ether