UserName
Protein Mass Spectrometry Sample Preparation
Prøveforberedelse til proteinmassespektrometri
Forbered pålidelige proteomikprøver, der er klar til publikation, med nøje udvalgte produkter til forberedelse af prøver til proteinmassespektrometri. Fra kalibreringsopløsninger og fordøjelsesstandarder til proteaser i MS-kvalitet, peptidrensning og berigelsesværktøjer – dette udvalg bidrager til at forbedre identifikationen, kvantificeringen og konsistensen fra kørsel til kørsel. Køb pålidelige produkter fra Thermo Scientific, Invitrogen og Cytiva til at understøtte robuste LC-MS-arbejdsgange inden for både opdagelsesbaseret og målrettet proteomik.
Thermo Scientific™ Pierce™ FlexMix™ kalibreringsopløsning
Thermo Scientific™ Pierce™ FlexMix™-kalibreringsopløsning er en blanding af 16 højrenhedskomponenter, der kan ioniseres, og som er udviklet til kalibrering af både positiv og negativ ionisering ved hjælp af Orbitrap Tribrid Series 3.1-instrumentstyringssoftware.
      Thermo Scientific™ Pierce™ FlexMix™ Calibration Solution
      Thermo Scientific™ Pierce LTQ Velos ESI-kalibreringsopløsning til positive ioner
      Thermo Scientific™ Pierce LTQ Velos ESI-kalibreringsopløsning til positive ioner er en blanding af højt rensede ioniserbare molekyler, der er udviklet til kalibrering i positiv tilstand af massespektrometre i Thermo Scientific™ LTQ Velos-serien.
        Thermo Scientific™ Pierce™ LTQ Velos ESI Positive Ion Calibration Solution
        Cytiva HiTrap™ IMAC-kolonner
        Til optimering af oprensningen af histidin-mærkede proteiner, når Ni²⁺ ikke er det bedste valg af metalion.
          Cytiva HiTrap™ IMAC Columns
          Afslut din bestilling – Fantastiske tilbud
          Thermo Scientific™ aminoxyTMTsixplex™ mærkningsreagenssæt
          De carbonylreaktive Thermo Scientific™ aminoxyTMT™ (Tandem Mass Tag™) mærkningsreagenser muliggør multiplex-karakterisering og kvantificering af carbonylholdige biomolekyler (kulhydrater, steroider, oxiderede proteiner) ved hjælp af massespektrometri (MS).
          Thermo Scientific™ aminoxyTMTsixplex™ Label Reagent Set
          Thermo Scientific™ Pierce dimethylsulfoxid (DMSO)
          DMSO af høj renhed i sekventeringskvalitet, udviklet til pålidelige resultater ved HPLC og massespektrometri — sikrer ensartet absorptionsgrad og pålidelighed ved hver eneste analyse.
          Thermo Scientific™ Pierce™ Dimethylsulfoxide (DMSO), LC-MS Grade
          Acetonitril, Optima™ LC/MS-kvalitet, Fisher Chemical™
          Acetonitril, >-99,9 %, C₂H₃N, CAS-nummer 75-05-8, methan, cyano, ethylnitril, methanecarbonitril, methylcyanid, mecn, acetonitril, methylcyanid, ethannitril, cyanure de methyl, cyanomethan, 1 l | CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41,053 g/mol
          Acetonitrile, Optima™ LC/MS Grade, Fisher Chemical™
          Ofte stillede spørgsmål
          Forberedelse af proteinprøver til MS er den række af trin, der omdanner komplekse proteinblandinger til rene, MS-kompatible peptider. Typiske arbejdsgange omfatter proteinkvantificering, reduktion/alkylering, enzymatisk fordøjelse (f.eks. trypsin eller Lys-C), oprensning/afsaltning og eventuel berigelse. Produkter fra Thermo Scientific, Invitrogen og Cytiva sikrer ensartet LC-MS-ydeevne.
          Trypsin er et standardprotease, der dækker et bredt spektrum af peptider og sikrer forudsigelig spaltning, mens Lys-C ofte anvendes til at forbedre nedbrydningens robusthed, især under denaturerende betingelser. Mange laboratorier bruger først Lys-C og derefter trypsin for at øge fuldstændigheden og reproducerbarheden. Thermo Scientific tilbyder produkter i MS-kvalitet, der ofte anvendes i LC-MS-arbejdsgange.
          De største forbedringer opnås typisk ved at fjerne salte, rengøringsmidler og andre ionhæmmende forurenende stoffer samt ved at kontrollere nedbrydningen og kalibreringen. Oprensning af peptider (C18-spidser/centrifugekolonner), ensartede standarder og pålidelig kvantificering bidrager til at stabilisere resultaterne fra kørsel til kørsel. Løsninger fra Thermo Scientific og Invitrogen understøtter finjustering og kvalitetskontrol, mens værktøjer fra Cytiva kan imødekomme behovene for berigelse og oprensning.
          Uønskede spaltninger forekommer ofte sjældnere, når man optimerer denatureringen, opretholder de korrekte forhold mellem enzym og protein, kontrollerer inkubationstid og -temperatur samt fjerner hæmmere (f.eks. detergenter). Anvendelse af proteaser i MS-kvalitet og kompatible overfladeaktive stoffer kan forbedre fordøjelseseffektiviteten. Ved at kombinere omhyggelig kvantificering med konsistente fordøjelsesreagenser fra Thermo Scientific kan man standardisere resultaterne på tværs af eksperimenter.
          Peptidrensning (ofte baseret på C18) fjerner salte, buffere og små molekyler, der hæmmer ioniseringen og forurener LC-MS-systemer. Rene peptider giver typisk bedre følsomhed, færre baggrundsioner og mere stabil kromatografi. Forbrugsartikler til rensning fra Thermo Scientific anvendes i vid udstrækning til afsaltning og koncentrering inden analyse.
          Kalibreringsopløsninger hjælper med at verificere og justere instrumentets massepræcision, mens standarder og fordøjelsesprøver muliggør rutinemæssige kontroller af følsomhed, kromatografi og identifikationspræstation. Tilsammen gør de det muligt at overvåge tendenser på tværs af sekvenser og instrumenter. Kalibreringsopløsninger fra Invitrogen og Thermo Scientific samt referencefordøjelsesprøver understøtter sammenlignelighed og pålidelig fejlfinding.
          Anrikning af fosfopeptider koncentrerer modificerede peptider for at forbedre påvisning og lokalisering af bindingssteder. Almindelige metoder omfatter TiO₂-baseret anrikning og IMAC-arbejdsgange, efterfulgt af omhyggelig oprensning for at reducere uspecifik binding. Anrikningssæt fra Thermo Scientific og Cytivas kromatografiløsninger kan understøtte målrettede anrikningsstrategier, især når de kombineres med optimerede buffere og påfyldningsbetingelser.
          Ressourcer og yderligere oplysninger
          Kalibreringsværktøjer til massespektrometri
          Sikr tilliden til instrumentets ydeevne med Thermo Scientific Pierce-kalibreringsopløsninger og -standarder.
          Calibration Tools for Mass Spectrometry
          Shop efter mærker