Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ BSA Protein Digest, MS-grad
Artikelnummer. 15362647 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 nmol
Pakningsstørrelse:
1nmol
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15362647 1 nmol 1nmol
1 options
Artikelnummer. 15362647 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88341
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Kalibrer og vedligehold kvalitetskontrol for væskekromatografi (LC) og massespektrometri (MS) analyse af proteomiske prøver ved hjælp af den omhyggeligt validerede Thermo Scientific™ Pierce™ BSA Protein Digest Standard, LC-MS Grade.
De Thermo Scientific Pierce BSA Protein Digest Standard, LC-MS Grade, er en valideret proteinfordøjelse optimeret til brug som en kvalitetskontrolprøve til væskekromatografi (LC) og massespektrometri (MS) analyse af proteomiske prøver.
  • Positiv kontrolprøve - BSA-fordøjelse optimeret og valideret som kvalitetskontrolstandard til massespektrometriapplikationer
  • Fremragende sekvensdækning - mere end 85 % sekvensdækning
  • Valideret peptidkvalitet - fordøjelsesprocedure optimeret til minimale manglende spaltninger og overalkylering
  • Omhyggeligt testet - højkvalitets, ensartet BSA-proteinfordøjelse dokumenteret via partispecifikke analysecertifikater
  • Stabil - leveres i et stabilt frysetørret format
Pierce BSA Protein Digest Standard er produceret ved hjælp af højkvalitets bovint serumalbumin (BSA) og massespektrometri-grade trypsin. BSA er fuldt reduceret, alkyleret (iodoacetamid) og afsaltet (C18) efter trypsinfordøjelse for at give en kvalitetsstandard LC/MS-kvalitet, der er fri for intakt protein. Peptidfordøjelsesstandarden giver fremragende sekvensdækning med minimal overalkylering og manglende spaltninger. Denne fordøjelsesstandard er blevet robust testet for peptidkvalitet, fordøjelseseffektivitet og ensartethed fra parti til parti og er velegnet til LC- og LC-MS-applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Massespektrometer
Produkttype Proteinfordøjelse
Produktlinje Pierce
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Udgangsmateriale Peptider
Endelig produkttype Peptider
Detektionsmetode Massespektrometri
Workflow-trin Kalibrering
Mængde 1 nmol
Form Fast stof