Beskrivelse
Thermo Scientific SureQuant IP-MS Sample Preparation kits (Protein A/G eller streptavidin) giver en optimeret løsning til immunpræcipitation og MS-peptidpræparation af prøver opstrøms for LC-MS/MS-analyse. Disse kits er blevet strengt verificeret ved hjælp af adskillige multipleksede målantigener med varierende ekspressionsniveauer. De SureQuant produktfamilien muliggør brugen af immunpræcipitation (IP) prøveforberedelseskit og peptidkvantificeringsmoduler sammen eller uafhængigt til SRM/PRM-analyse.
•Multiplex —IP-MS kits er designet til multiplex IP ved hjælp af både Protein A/G og Streptavidin magnetiske perler
•Fleksible —universelle reagenser muliggør individualiseret udvælgelse af mål til IP, der skal bruges alene eller kombineret med SureQuant peptidkvantificeringspaneler
•Optimeret —forenklet og kondenseret procedure til at forberede prøver til LC-MS-analyse
•Lav baggrundsbinding , —vaske- og elueringsbuffere optimeret til at fjerne kontaminanter og minimere berigelse af baggrundsproteiner
De SureQuant Protein A/G og Streptavidin IP-MS prøveforberedelseskit er designet til at understøtte målrettet kvantificering vha. SureQuant eller SRM/PRM-analyse. Sættene indeholder højkvalitets Pierce Protein A/G eller Streptavidin magnetiske perler sammen med reagenser, der er optimeret til MS-kompatibilitet. Den strømlinede procedure muliggør fordøjelse umiddelbart efter immunpræcipitationselueringstrinnet, hvilket letter MS-prøveforberedelse i∼ 4 timer til LC-MS/MS-analyse samme dag.
Ansøgninger:
• Berigelse af lav-abundance-mål for at forbedre MS-følsomheden
• Identifikation af målproteiner, der ikke kan påvises ved western blotting
• Kvantificering af målproteiner ved LC-MS analyse
• Screening af antistoffer for IP-MS
• Berigelse af målproteiner opstrøms for målrettet analyse (SRM )
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Protein A/G magnetiske perler |
| Til brug med (udstyr) | Massespektrometer |
| Produktlinje | SureQuant |
| Indhold og opbevaring | Trypsin protease, 2 x 20μ g Trypsin-opbevaringsopløsning, 250μ Bond-Breaker™ TCEP-opløsning, neutral pH, 0,5 ml 10 % Pierce™ MgCl2 Trifluoreddikesyre (TFA), sekventeringsgrad, 0,5 mL 1M , 0,75 mL Opbevar trypsin ved °4 C. Opbevar trypsinopbevaringsopløsning ved -20 °C. |
| Udgangsmateriale | Celler, Væv |
| Detektionsmetode | Massespektrometri |
| Workflow-trin | Prøve forberedelse berigelse |
| Mængde | 20 reaktioner |
| Til brug med (applikation) | MS-kompatibel immunpræcipitation |