Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Kvantitative peptidanalyser& Standarder
Artikelnummer. 15420434 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Peptidanalyse
Peptidfordøjelsesanalysestandard
Detektionsmetode:
Fluorescens
Kolorimetrisk
Kolorimetrisk, Fluorescens
Pakningsstørrelse:
1 sæt
1.5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Detektionsmetode Pakningsstørrelse
15420434 Peptidanalyse Fluorescens 1 sæt
15380517 Peptidanalyse Kolorimetrisk 1 sæt
15312617 Peptidfordøjelsesanalysestandard Kolorimetrisk, Fluorescens 1.5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420434 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 23290
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Pierce kolorimetriske eller fluorescerende kvantitative peptidassays og standarder er letanvendelige mikropladeanalyser designet specifikt til at forbedre følsomheden og reproducerbarheden af peptidkvantificering til brug med massespektrometrianalyse.
Pierce kolorimetriske eller fluorescerende kvantitative peptidassays er lette mix-and-read mikropladeanalyser med stabile signaler til nøjagtig og robust måling af peptidfordøjelsesprøver. En peptidfordøjelsesreferencestandard af høj kvalitet leveres som enkeltstående eller i sættene til brug ved generering af lineære standardkurver for forbedret nøjagtighed og reproducerbarhed. Den øgede følsomhed, lave prøveassayvolumen og inkluderede referencestandard er afgørende for nøjagtig og robust måling af peptidfordøjelsesprøver til normalisering af prøveinjektionsmængden til MS-analyse.
•Følsom —detekterer nøjagtigt så lidt som 5μ g/ml (fluorometrisk) eller 25μ g/ml (kolorimetrisk) af peptidblanding
•Reproducerbar —assay ydeevne strengt testet ved brug af peptidfordøjelsesblandinger
•Robust peptidfordøjelsesstandardsæt —inkluderer en valideret peptidfordøjelsesstandard for forbedret reproducerbarhed af kvantificering
•Kompatibel —fungerer med mange reagenser, herunder MS prøveforberedende reagenser og TMT-mærkede peptider (fluorometrisk assay)
•Praktisk —let bland-og-læs format med stabilt signal, der kan læses på så lidt som 5 minutter (fluorometrisk) eller 15 minutter (kolorimetrisk)
Pierce Kvantitativ kolorimetrisk peptidanalyse giver modificeret BCA reagenser til reduktion af Cu+2 til Cu+1, en proprietær chelator optimeret til kvantificering af peptidblandinger, og peptidfordøjelsesreferencestandard til brug ved generering af lineære kontrolstandardkurver. Denne kolorimetriske peptidanalyse kræver en lille mængde prøve (20μ L) og har et arbejdspeptidkoncentrationsområde på 25 1000–μ g/ml. I reaktionen reduceres kobberet først af amidrygraden af peptider under alkaliske betingelser (Biuret-reaktion), efterfulgt af chelatorkobling med det reducerede kobber for at danne et klart rødt kompleks (absorberes ved 480 nm), der kan aflæses på så lidt som 15 minutter. Signalet produceret fra denne reaktion er –3 4 gange mere følsomt end Micro-BCA Protein Assay til peptidanalyse. Kolorimetrisk peptidanalyse er kompatibel med TMT-mærkede peptider, men anbefales ikke til syntetiske peptider, fordi analysen er påvirket af indholdet af peptidaminosyrer.
Pierce kvantitative fluorescerende peptidanalysereagenser omfatter peptidassaybuffer, fluorescerende peptidmærkningsreagens og en peptidfordøjelsesanalysestandard til kvantitativ måling af peptidkoncentrationer. Denne følsomme analyse kræver kun 10μ L af prøven, producerer en lineær respons med stigende peptidkoncentrationer (5 –1000μ g/mL), og resulterer i en stabil endelig fluorescens, der kan detekteres på så lidt som 5 minutter. I dette assay mærkes peptider specifikt ved aminoterminalen under anvendelse af et aminreaktivt fluorescerende reagens, som er ikke-fluorescerende, indtil det reagerer med tryptiske peptider. De fluorescensmærkede peptider detekteres på en mikropladelæser (ex390/em475). Dette assay er velegnet til kvantitativ måling af peptidfordøjelsesblandinger og syntetiske peptider med en ublokeret aminoterminal. Fluorescerende assays er ikke kompatible med TMT-mærkede peptider.
Thermo Scientific Peptide Digest Assay Standard blev designet som en referencestandard til brug med Pierce kvantitative fluorometriske og kolorimetriske peptidassays for at forbedre reproducerbarheden og nøjagtigheden af peptidkvantificeringen. Peptidfordøjelsesanalysestandarden leveres i flydende format, der er klar til brug med 1 mg/ml. Referenceproteinet er blevet fordøjet med MS-grade trypsin for at minimere manglende spaltninger. For at sikre ensartet ydeevne overvåges fordøjelseseffektiviteten af proteinet for at sikre ensartethed fra parti til parti, og kvaliteten vurderes ved sammenligning med en referencestandard.
Ansøgninger
• Normalisering af prøvekoncentrationer til kvantitative downstream-applikationer
• Normalisering af prøvebelastningsvolumener til LC-, MS- og LC/MS-applikationer
• Måling af restitution efter peptidoprydningsprocedurer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Mikropladelæsere
Produkttype Peptidanalyse
Kemisk reaktivitet Amin
Produktlinje Pierce
Indhold og opbevaring Fluorometrisk peptidanalysereagens, 4 x 2,5 mL
Fluorometrisk peptidanalysebuffer, 50 mL Peptidfordøjelsesanalysestandard
, 1,5 mL Opbevares i
køleskab (2 –8 °C).
Udgangsmateriale Peptider, Proteasefordøjet protein
Endelig produkttype Peptider
Detektionsmetode Fluorescens
Format Sæt
Workflow-trin Igangværende test
Mængde 500 analyser