Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ C18 Spin Tips& Kolonner
Artikelnummer. 10615555 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 kolonner
50 kolonner
96 Tips
96 x 10μ L Tips
96 x 100μ L Tips
Produkttype:
Kolonne
Pipettespids
Spin Tip
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
Pakke med 96
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype Pakningsstørrelse
10615555 96 x 100μ L Tips Pipettespids Pakke med 96
11814141 25 kolonner Kolonne Pakke med 25
11824141 50 kolonner Kolonne Pakke med 50
13404219 96 Tips Spin Tip Pakke med 96
10627275 96 x 10μ L Tips Pipettespids Pakke med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10615555 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 87784
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific Pierce C18 Spin-kolonner (–10 150μ L) og Spin Tips (–10 100μ L) effektivt fjerner interfererende kontaminanter, samtidig med at fremragende binding og genvinding af peptidprøver opretholdes til brug opstrøms for massespektrometri og andre højsensitivitetsdetektionsmetoder.
C18 spintips til peptidafsaltning og oprydning
Pierce™ C18 spin-tips er designet til hurtig, reproducerbar peptidafsaltning, oprensning og koncentration før massespektrometrianalyse. Ved at udnytte omvendt fase C18-kemi hjælper disse spidser med at muliggøre effektiv peptidbinding og -genopretning, samtidig med at salte, detergenter og andre forurenende stoffer, der kan forstyrre efterfølgende anvendelser, fjernes.
Brugt i kombination med Pierce spintip-adaptere (katalognr. A40011776) og lavproteinbindende mikrocentrifugerør (katalog nr. 90410) understøtter C18-spin-tippe en simpel centrifugeringsbaseret arbejdsgang, der leverer ensartede og pålidelige resultater på tværs af et bredt udvalg af prøveinput.
Funktioner ved C18 spin-tips
  • Pålidelig, – dokumenteret omvendt-fase C18-kemi
  • Effektivt – fjerner effektivt forstyrrende forurenende stoffer for at forbedre spektral kvalitet
  • Strømlinet – simpel arbejdsgang ved brug af tipadapter og centrifugeringstrin
Applikationer
  • Peptidafsaltning før LC-MS-analyse
  • Oprydning efter proteinfordøjelsesarbejdsgange
  • Fjernelse af salte, buffere og forurenende stoffer
  • Peptidkoncentration og prøveforberedelse
Sådan bruger du
C18 spin-tips bruger en bind –wash –elute-arbejdsgang, der udføres ved centrifugering. Spidserne placeres i en tipadapter, der sidder i et mikrocentrifugerør for hvert trin. Aktiver blot og udlign dig, før du tilsætter din syrede prøve. For at forbedre peptidbindingen gentages prøveindlæsningstrinnet én gang. Til sidst vask 2-3 gange og eluer i et frisk rør med en acetonitrilopløsning. Se Tabel 1 i figurerne for anbefalede buffere, volumen og spinhastigheder for hver tipstørrelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengevolumen 100 μl
Oversigt Pierce C-18 Tips, 100μ L seng
Til brug med (udstyr) Mikrocentrifuge, massespektrometer
Produkttype Pipettespids
Produktlinje Pierce
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Udgangsmateriale Peptider, Proteasefordøjet protein
Endelig produkttype Peptider
Detektionsmetode Massespektrometri
Format Tip
Workflow-trin Prøve oprydning
Mængde 96 x 100μ L Tips
Sorbent C18